4-Hydroxybenzhydrazide ≥98%
供应商: Thermo Scientific
Warning
Synonyms: p-Hydroxybenzoic acid hydrazide4-Hydroxybenzoylhydrazine4-Hydroxybenzoic hydrazide
ALFAA12702.22EA 0 CNY
ALFAA12702.22 ALFAA12702.14 ALFAA12702.36
4-Hydroxybenzhydrazide ≥98%
4-Hydroxybenzhydrazide
分子式: C₇H₈N₂O₂
分子量: 152,15 g/mol
沸点: 370 °C (1013 hPa)
溶点: ∼ 267 °C (dec.)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007605
CAS号: 5351-23-5
EINECS: 226-326-5