己烷磺酸钠, Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
Synonyms: 1-己烷磺酸
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALH9026-25GEA 0 CNY
SIALH9026-25G SIALH9026-5G
己烷磺酸钠, Sigma-Aldrich®
己烷磺酸钠
分子式: C₆H₁₃O₃SNa
分子量: 188,22 g/mol
溶点: 300 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007542
CAS号: 2832-45-3
EINECS: 220-601-3
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/94/2300794.jpg