七氟丁酸, Supelco®
供应商: Merck
Danger
Synonyms: Edman 试剂3HFBA全氟丁酸
M-Clarity™ quality level = MQ100
SUPL52411-25ML-FEA 0 CNY
SUPL52411-5ML-F SUPL52411-25ML-F
七氟丁酸, Supelco®
七氟丁酸
分子式: C₄HF₇O₂
分子量: 214,04 g/mol
沸点: 121 °C (1013 hPa)
溶点: –17,5 °C
密度: 1,764 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004171
CAS号: 375-22-4
EINECS: 206-786-3
UN号: 3265
ADR: 8,II