柠檬酸三铵 97-103%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Warning
Synonyms: 柠檬酸
VWRC271534HEA 0 CNY
VWRC271534H
柠檬酸三铵 97-103%, GPR RECTAPUR®
柠檬酸三铵
分子式: C₆H₁₇N₃O₇
分子量: 243,22 g/mol
溶点: 185 °C
密度: 1 g/cm³ (25 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00036406
CAS号: 3458-72-8
EINECS: 222-394-5
现在订购
产品技术规格
Assay 97 - 103 %
Identification Passes test
pH (20°C; 5 %) 6.0 - 7.5
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm