甲酸钠, Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
Synonyms: 蚁酸
SIAL71539-500GEA 0 CNY
SIAL71539-500G SIAL71539-1KG
甲酸钠, Sigma-Aldrich®
甲酸钠
分子式: HCO₂Na
分子量: 68,01 g/mol
溶点: 257,31 °C
密度: 1,919 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00013101
CAS号: 141-53-7
EINECS: 205-488-0
REACH: 01-2119486468-21
Merck Index: 12,08765