N,N-二甲基甲酰胺, dehydrated (max. 0.015% H₂O) ≥99.9% 用于合成
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: DMF
VWRC83691.320EA 0 CNY
VWRC83691.320
N,N-二甲基甲酰胺, dehydrated (max. 0.015% H₂O) ≥99.9% 用于合成
N,N-二甲基甲酰胺
分子式: HCON(CH₃)₂
分子量: 73,09 g/mol
沸点: 153 °C (1013 hPa)
溶点: −60,5 °C
密度: 0,949 g/cm³ (20 °C)
闪点: 57,5 °C (DIN 51755) (closed cup)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003284
CAS号: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN号: 2265
ADR: 3,III
REACH: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/06/2302506.jpg https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/12/16640612.jpg
现在订购
产品技术规格
Assay (GC) Min. 99.90 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Dimethylamine Max. 10 ppm
Evaporation residue Max. 10 ppm
Water Max. 150 ppm