N,N-二甲基乙酰胺 ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® 分析试剂
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC103646EEA 0 CNY
VWRC103646E
N,N-二甲基乙酰胺 ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® 分析试剂
N,N-二甲基乙酰胺
分子式: CH₃CON(CH₃)₂
分子量: 87,12 g/mol
沸点: 166,1 °C (1013 hPa)
溶点: –20 °C
密度: 0,937 g/cm³ (20 °C)
闪点: 70 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008686
CAS号: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
UN号: 2810
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119459339-27
Merck Index: 13,03254
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/13/2298913.jpg
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 99.5 %
Insolubility in water Passes test
IR Spectrum Passes test
Acidity Max. 0.02 meq/g
Colouration Max. 10 APHA
Non-volatile residue Max. 100 ppm
Water Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 10 ppm
Cu (Copper) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
Pb (Lead) Max. 1 ppm