N,N-二甲基乙酰胺 99%, 纯净
供应商: Thermo Scientific
Danger
ACRO115690010EA 0 CNY
ACRO115690010 ACRO115690025 ACRO115690250 ACRO115690050
N,N-二甲基乙酰胺 99%, 纯净
N,N-二甲基乙酰胺
分子式: CH₃CON(CH₃)₂
分子量: 87,12 g/mol
沸点: 164…166 °C (760 mmHg)
溶点: –20 °C
密度: 0,937 g/cm³
闪点: 70 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008686
CAS号: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03254
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/13/2298913.jpg
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA