钼酸铵四水合物 ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
Warning
Synonyms: 七钼酸铵钼酸
VWRC21275.262EA 0 CNY
VWRC21275.262
钼酸铵四水合物 ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
钼酸铵四水合物
分子式: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
分子量: 1235,86 g/mol
密度: 2,498 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00167059
CAS号: 12054-85-2
EINECS: 234-722-4
Merck Index: 13,00536
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 98.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
PO4 + AsO4 + SiO4 (as PO4) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm