乙二胺四乙酸二钠盐二水合物, Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
Synonyms: 依地酸依地酸盐乙二胺四乙酸二钠依地酸二钠EDTA
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALE4884-100GEA 0 CNY
SIALE4884-100G
乙二胺四乙酸二钠盐二水合物, Sigma-Aldrich®
乙二胺四乙酸二钠盐二水合物
分子式: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
分子量: 372,24 g/mol
溶点: 255 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00150037
CAS号: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/56/2299956.jpg