乙二胺四乙酸二钠盐二水合物 99.0-101.0% ACS
供应商: Thermo Scientific
Synonyms: 依地酸依地酸盐乙二胺四乙酸二钠依地酸二钠EDTA
ALFA33312.36EA 0 CNY
ALFA33312.36 ALFA33312.22
乙二胺四乙酸二钠盐二水合物 99.0-101.0% ACS
乙二胺四乙酸二钠盐二水合物
分子式: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
分子量: 372,24 g/mol
溶点: 248 °C (dec.)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00150037
CAS号: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/56/2299956.jpg