乙酸镁 97.5%, crystalline, 超纯
供应商: Thermo Scientific
Synonyms: 乙酸
ACRO211570010EA 0 CNY
ACRO211570010 ACRO211570051 ACRO211572500
乙酸镁 97.5%, crystalline, 超纯
乙酸镁
分子式: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
分子量: 214,46 g/mol
溶点: 80 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149214
CAS号: 16674-78-5
Merck Index: 13,05676
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 96.5 to 103.5 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm