乙酸钠三水合物 ≥99%
供应商: Thermo Scientific
Synonyms: 乙酸
ALFAA16230.36EA 0 CNY
ALFAA16230.0C ALFAA16230.36 ALFAA16230.0E
乙酸钠三水合物 ≥99%
乙酸钠三水合物
分子式: H₃CCOONa·3H₂O
分子量: 136,08 g/mol
沸点: 120…123 °C (1013 hPa)
溶点: 62…64 °C
密度: 1,45
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00071557
CAS号: 6131-90-4
EINECS: 204-823-8
Merck Index: 13,08642
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/02/16640602.jpg