盐酸胍, Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
Warning
Synonyms: 亚氨脲盐酸胍亚氨基脲
SIAL50950-250GEA 0 CNY
SIAL50950-2.5KG SIAL50950-250G SIAL50950-1KG
盐酸胍, Sigma-Aldrich®
盐酸胍
分子式: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
分子量: 95,53 g/mol
溶点: 185 °C
密度: 1,354 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00013026
CAS号: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Merck Index: 13,04578
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/24/2297424.jpg