盐酸胍
供应商: INVITROGEN
|
Warning
|
Synonyms:
亚氨脲
, 盐酸胍
, 亚氨基脲
INVT15502016EA
0
CNY
INVT15502016
盐酸胍
盐酸胍
分子式:
NH₂C(=NH)NH₂·HCl 分子量: 95,53 g/mol 溶点: 185 °C 密度: 1,354 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00013026 CAS号: 50-01-1 EINECS: 200-002-3 Merck Index: 13,04578 |