Titriplex® III concentrate 0.1 M, Titrisol®, Supelco®
供应商: Merck
Warning
Synonyms: 四乙酸二氨基乙烯EDTA
M-Clarity™ quality level = MQ100
MERC1.09992.0001EA 0 CNY
MERC1.09992.0001
Titriplex® III concentrate 0.1 M, Titrisol®, Supelco®
乙二胺四乙酸钠盐
Concentration after dilution to 1 liter: c(C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈ ∙ 2 H₂O) = 0.1 mol/l
分子式: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
分子量: 336,21 g/mol
密度: 1,14 g/cm3 (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00070672
CAS号: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
现在订购
产品技术规格
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.14 g/cm3 (20 °C)
pH 7.4 - 7.6 (H2O, 20 °C)