L-组氨酸一盐酸盐一水合物, Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
Synonyms: L-α-氨基-β-(4-咪唑基)丙酸
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL53370-25GEA 0 CNY
SIAL53370-500G SIAL53370-100G SIAL53370-25G
L-组氨酸一盐酸盐一水合物, Sigma-Aldrich®
L-组氨酸一盐酸盐一水合物
分子式: C₆H₉N₃O₂·HCl·H₂O
分子量: 209,63 g/mol
溶点: 259 °C
密度: 1,485 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00151027
CAS号: 5934-29-2
EINECS: 211-438-9
Merck Index: 13,04741
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/30/2299830.jpg