碘化钾 40 g/l 在水溶液中, GPR RECTAPUR®
供应商: VWR Chemicals
VWRC26852.293EA 0 CNY
VWRC26852.293
碘化钾 40 g/l 在水溶液中, GPR RECTAPUR®
碘化钾
分子式: Kl
分子量: 166 g/mol
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011405
CAS号: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
现在订购
产品技术规格
Assay Min. 40 g/l