硝酸银 concentrate for dilution to 0.1 mol/l (0.1 N) 在水溶液中, DILUT-IT®, 实验室试剂, J.T.Baker®
供应商: Avantor
Warning
BAKR4681-01EA 0 CNY
BAKR4681-01 BAKR4681
硝酸银 concentrate for dilution to 0.1 mol/l (0.1 N) 在水溶液中, DILUT-IT®, 实验室试剂, J.T.Baker®
硝酸银
分子式: AgNO₃
分子量: 169,87 g/mol
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003414
CAS号: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN号: 3082
ADR: 9,III
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg
现在订购
产品技术规格
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Normality (by titrimetry) Passes Test
(Makes 0.1N solution after dilution to 1000 mL)