氢氧化钾 0.05 mol/l (0.05 N) 在乙醇中, AVS TITRINORM 滴定液
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC31305.297EA 0 CNY
VWRC31305.297 VWRC31305.297_T VWRC31305.297DP
氢氧化钾 0.05 mol/l (0.05 N) 在乙醇中, AVS TITRINORM 滴定液
氢氧化钾
This product may develop a yellow-brown colour during storage.
分子式: KOH
分子量: 56,11 g/mol
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003553
CAS号: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN号: 1170
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0499 - 0.0501 mol/l
NIST traceable Confirmed