2-丙醇 70% 在水里
供应商: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: 仲丙醇异丙基醇IPA异丙醇
HONC563935-1LEA 0 CNY
HONC563935-1L
2-丙醇 70% 在水里
2-丙醇
分子式: (CH₃)₂CHOH
分子量: 60,1 g/mol
沸点: 81-83 °C
密度: 0,858 g/cm³ (20 °C)
闪点: 22 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011674
CAS号: 67-63-0
UN号: 1219
ADR: 3,II
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/69/731969.jpg
现在订购
产品技术规格
Assay 69 - 71 %