Tween® 20 (Polysorbate), Sigma-Aldrich®
供应商: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALP9416-50MLEA 0 CNY
SIALP9416-50ML SIALP9416-100ML
Tween® 20 (Polysorbate), Sigma-Aldrich®
Tween® 20 (Polysorbate)
分子式: C₅₈H₁₁₄O₂₆
分子量: 1227,53 g/mol
密度: 1,1 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00165986
CAS号: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3