Tween® 20 (Polysorbate), Millipore®
供应商: Merck Millipore Calbiochem
CALB655204-100EA 0 CNY
CALB655204-100
Tween® 20 (Polysorbate), Millipore®
Tween® 20 (Polysorbate)
分子式: C₅₈H₁₁₄O₂₆
分子量: 1227,53 g/mol
密度: 1,1 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00165986
CAS号: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3