Tween® 20 (Polysorbate) 50% 在水溶液中
供应商: INVITROGEN
INVT003005EA 0 CNY
INVT003005
Tween® 20 (Polysorbate) 50% 在水溶液中
Tween® 20 (Polysorbate)
分子式: C₅₈H₁₁₄O₂₆
分子量: 1227,53 g/mol
沸点: 100 °C (1013 hPa)
密度: 1,1 g/cm³ (20 °C)
闪点: >149 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00165986
CAS号: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3