Tween® 20 (Polysorbate) 10% 在水溶液中
供应商: BIO RAD
BRAD161-0781EA 0 CNY
BRAD161-0781
Tween® 20 (Polysorbate) 10% 在水溶液中
Tween® 20 (Polysorbate)
分子式: C₅₈H₁₁₄O₂₆
分子量: 1227,53 g/mol
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00165986
CAS号: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3