N,N-二甲基乙酰胺, anhydrous (max. 0.005% H₂O)
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC85817.230EA 0 CNY
VWRC85817.230
N,N-二甲基乙酰胺, anhydrous (max. 0.005% H₂O)
N,N-二甲基乙酰胺
分子式: CH₃CON(CH₃)₂
分子量: 87,12 g/mol
沸点: 166,1 °C (1013 hPa)
溶点: –20 °C
密度: 0,937 g/cm³ (20 °C)
闪点: 70 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008686
CAS号: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
UN号: 2810
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119459339-27
Merck Index: 13,03254
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/13/2298913.jpg
现在订购
产品技术规格
Assay (GC, on anhydrous basis) 99.8-100 %
Acidity 0-0.0005 0-0.001 %
Residue after evaporation 0-0.001 % w/w
Water (KF) 0-0.005 % w/w