VWR®, 移液器吸头,低吸附
供应商: VWR
VWR®
VWRI613-0377EA 0 CNY
VWRI613-0377 VWRI613-0378 VWRI613-0379 VWRI613-1644 VWRI613-0745 VWRI613-0746 VWRI613-0747 VWRI613-0380 VWRI613-2295 VWRI613-0381 VWRI613-0371 VWRI613-2132 VWRI613-0382 VWRI613-2296 VWRI613-2142 VWRI613-0372 VWRI613-0373 VWRI613-2134 VWRU37001-158 VWRU37001-202 VWRI613-0286 VWRI613-0374 VWRI613-2133
VWR®, 移液器吸头,低吸附
吸头
这些吸头由一种特殊的树脂制成,可减少样品在吸头内部残留的可能性。 它们可帮助用户减少进行蛋白质研究时的样品损失。 它们经过批次验证,不含蛋白酶和核酸酶。
  • 基于原生树脂的可持续设计
  • 较宽的密封圈可确保吸头轻松地密封而不会泄漏
  • 保证不含可检测的DNase / RNase,内毒素和重金属
  • 仅适用于含刻度的吸头:刻度可以目视检查移液准确性
  • 测试内毒素(热原)污染
  • 树脂已经过金属污染的预测试
  • 所有测试结果均按批号记录于证书中
产品(移液器吸头和盒子)可以在122°C和1,03 bar下高压灭菌最多20分钟。
请注意:应使用蒸汽循环。 始终风干这些物品。 请勿使用干燥循环或玻璃器皿循环,因为长时间加热的塑料会发生变形。
吸头样式:
Bevel Point™:带有倾角尖端的移液器吸头设计用于保留较少的液体,是多种操作的理想选择。
UltraFine™:带有UltraFine™尖端的移液器吸头末端薄而柔软,该部分不倾斜且非常柔软。 这可以帮助您从吸头中分配最后一小部分样品。
宽孔:超宽的开口使您可以吸取巨噬细胞或粘性DNA材料。 斜角端有助于消除粘性溶液的残留。
包装选项
散装:吸头装在可重新密封的PE袋中(1000个吸头)。 如果您打算长时间存放吸头并且考虑到翘曲,则不建议使用此包装选项。
吸头盒(每个吸头盒96个吸头):这些吸头盒具有光滑的圆形边缘,具有坚固耐用的重型钩形铰链,以及符合人体工程学的按扣,不会卡住手套。 足够坚固,可以多次高压灭菌。 独立的吸头盒插入件包括一个倾斜的顶部和一个坚固的表面,用于多道移液器。
次世代填充:次世代填充系统可以填充VWR和其他品牌的移液器吸头盒。 它们的低碳使其成为实验室减少废物目标的理想解决方案。 用户不需要手套即可填充吸头盒-次世代吸头盒无需用户触摸新吸头。 占地面积小,包装也同样如此,带有可重新封闭的盒子,可在拥挤的实验室中最大化存储空间。