均质器, POLYTRON® system PT 3100 D
供应商: Kinematica
POLYTRON®
KINE11010122EA 0 CNY
KINE11010120 KINE11010122 KINE11010121
均质器, POLYTRON® system PT 3100 D
均质器 台式均质器
"中"型台式均质器,数码显示,体积从0.1毫升至10升。 功能强大的驱动单元,采用转子/定子原理,适用于实验室中的各种分散和均质化应用。 可以使用随附的软件通过PC控制和选择自动模式来实现远程操作。
  • 快速拆装F型分散头 (B型同时适用)
  • 智能控制,恒定速度不受负载变化的影响
  • 软启动,过载保护和速度稳定
  • 三种操作模式; 标准,定时器和自动模式
  • 提供友善的数字用户界面, LCD屏幕和键盘,以设置和查看各种过程参数
Certifications: 符合DIN EN 60529的IP防护等级:IP20。符合EN / IEC 61010的安全性
订购须知 驱动单元随PC软件和与PC连接电缆一同提供。 分散头和支架必须单独订购。