便携天平, SpatulaBalance
供应商: VWR
Traceable® SpatulaBalance™
VWRI611-1565EA 0 CNY
VWRI611-1565
便携天平, SpatulaBalance
天平
作为一款结合了简单刮刀的天平,其能够快速且更精准的称量样品。尤其适用于食品和兽医学应用。可拆卸的半透明勺,标有液量刻度,采用耐腐蚀的ABS塑料制成,可用洗碟机轻松清洗。
  • 便于抓握的手柄上配有数字LCD显示屏及电池指示器
  • 勺上标有5 到 30 ml刻度,5 ml增量,皮重、冷冻和显示三个软触按键,能够将克单位转换为盎司单位计量
  • 水平位置精度达±0.2 g或0.25%
  • Traceable®证书(表明NISI标准可追溯性)
勺容量:32 ml
宽×深×高:230×30×15 mm
重量:85 g
Delivery information: 交付信息: 随附Traceable®证书和2× AAA电池。