烯丙基氯化镁 1.7 M 在四氢呋喃中, AcroSeal®
供应商: Thermo Scientific
|
Danger
|
ACRO209671000EA
0
CNY
ACRO209671000
ACRO209678000
烯丙基氯化镁 1.7 M 在四氢呋喃中, AcroSeal®
烯丙基氯化镁
Appearance: Clear yellow to green to grey to brown to black Solution
分子式:
C₃H₅ClMg 分子量: 100,83 g/mol 密度: 0,96 g/cm³ 闪点: –17 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00000473 CAS号: 2622-05-1 UN号: 3399 ADR: 4.3,II |
产品技术规格
Appearance | Clear yellow to green to grey to brown to black Solution |
Titration with HCl | 1.5 to 1.9 M |