VWR®, 样品瓶,带扣盖
供应商: VWR
VWR®
VWRI216-1851EA 0 CNY
VWRI216-1851 VWRI216-1846 VWRI216-1845 VWRI216-1844 VWRI216-1843 VWRI216-1849 VWRI216-1848 VWRI216-1847
VWR®, 样品瓶,带扣盖
小瓶
钠钙玻璃,琥珀色
  • 适用于存储液体,粉末或胶囊形式的药物
  • 用于光敏液体
  • 白色扣盖无法透过紫外线
  • 不适合加热应用
Delivery information: 使用安全包装运送。 随附PE扣盖。