1-(2-Hydroxyethyl)hexamethylenimine 95%
供应商: Thermo Scientific
Danger
ALFAL06497.14EA 0 CNY
ALFAL06497.14 ALFAL06497.06
1-(2-Hydroxyethyl)hexamethylenimine 95%
1-(2-Hydroxyethyl)hexamethylenimine
分子式: C₈H₁₇NO
分子量: 143,23 g/mol
沸点: 114…115 °C (23 mmHg)
密度: 0,971
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00020988
CAS号: 20603-00-3
EINECS: 243-915-2
ADR: 8,III