VWR®, 安全眼镜,罗马
供应商: VWR
Rome
VWRI111-1842EA 0 CNY
VWRI111-1842
VWR®, 安全眼镜,罗马
眼镜
该款环绕式护目镜集时尚、舒适和功能性于一身。
  • 可调节眼镜腿长度便于适配佩戴者的面部轮廓
  • 轻量、无框设计能够确保一整天的佩戴舒适度
  • 柔软的鼻托进一步提升舒适性
  • 便于替换镜片
Certifications: 符合 EN 166, EN 170; EN 166 FT CE (框架); VWR® 2C-1,2 1 FT (镜片)