VWR®, 护目镜,金斯敦
供应商: VWR
VWR® Kingston
VWRI111-1841EA 0 CNY
VWRI111-1841
VWR®, 护目镜,金斯敦
护目镜
现代环绕式风格护目镜,尤其适用于小脸用户,能够提供卓越的全景视觉。护目镜包含PC镜片,PVC框架和一个涤纶/橡胶头带。
  • 高舒适度和最大保护
  • 配备间接通风
  • 乳白色框架防止光反射
Certifications: 符合 EN 166:2001; EN 166 3 4 9 BT CE (框架); VWR® 1 BT 9 (镜片)