VWR®, 护目镜,多伦多
供应商: VWR
VWR® Toronto
VWRI111-1840EA 0 CNY
VWRI111-1840
VWR®, 护目镜,多伦多
护目镜
现代环绕设计提供了卓越的全景视觉以及高水平舒适度和最大保护。PC镜片、PVC框架、聚酯/橡胶头带。
  • 配备间接通风
  • 乳白色框架防止光反射
  • 能够为所有脸型提供最佳适配度的设计
  • 可舒适搭配大多数眼镜
Certifications: 符合 EN 166:2001; EN 166 3 4 9 BT CE (框架); VWR® 1 BT 9 (镜片)