VWR® CHEMI only, 化学发光成像系统
供应商: VWR
VWR®
VWRI730-1471EA 0 CNY
VWRI730-1471
VWR® CHEMI only, 化学发光成像系统
成像系统
VWR® CHEMI only系统专门用于化学发光成像。该系统拥有高性能和自动化水平,并采用新一代高量子效率CCD相机,能够具有更高的灵敏度。设置过程简单,只需简单点击便可自动捕捉任何蛋白质印迹的高质量图像。
  • 所配置的最大灵敏度能够确保捕捉印迹上最微弱带
  • 高量子效率相机(73% @ 425 nm)对低水平发光也极其灵敏
  • 小体积——仅占用很小的桌面空间
Delivery information: 交付信息:每个系统都随附4百万像素12/16位 CCD相机、VWR®图像捕捉软件和两份VWR® Gel Documentation分析软件。