VWR® Basic, 凝胶成像系统
供应商: VWR
VWR®
VWRI730-1470EA 0 CNY
VWRI730-1470
VWR® Basic, 凝胶成像系统
成像系统
VWR® Basic凝胶成像系统基础款能够为凝胶成像提供可重复的高清数字图像。该款初级系统操作简单,能够捕捉实时图像并可以直接在台式电脑或笔记本上(不含)查看。VWR® Basic系统可使用紫外光、白光或蓝光透射仪进行照明。灵活的照明选项使得VWR® Basic适用于捕捉和查看一系列样本图像。
  • 1800万像素的高清数码相机能够生成带精确带分离的高质量图像
  • 全电脑接口可以实现对相机的实时成像控制
  • 可编程捕获设置
  • JPEG图像可保存至USB棒、硬盘或直接通过电脑存至网络
  • 可充电电池供电(含)
通过VWR® Basic系统,可以生成染上多种荧光和比色染料的电泳凝胶图像,包括:Coomassie® 蓝、Silver Stain、溴化乙锭、SYBR®金、SYBR®绿、SYBR® Safe、SYPRO®红、SYPRO®宝石红或Fluorescein。随着新染料的不断推出,我们也将进行优化,以配合VWR® Basic系统使用。因此,欲了解更新信息,请咨询您当地的Avantor联系人。
VWR® Basic也同样适合查看和捕捉来自暗,光或两色菌落琼脂平板,烧瓶内的细胞,放射自显影,DNA、RNA或膜蛋白,DNA、RNA或蛋白质的斑点和狭缝印迹,微孔板内的细胞或溶液以及DNA或蛋白微阵列的图像。
Max. gel size with hood 200×200 mm.
Delivery information: 交付信息:系统随附1800万像素相机、安全罩、紫外线滤镜和VWR®凝胶成像软件。照明选项须单独订购。