VWR® VisiLight® RL20, LED环形灯
供应商: VWR
VWR® VisiLight®
VWRI630-2676EA 0 CNY
VWRI630-2676
VWR® VisiLight® RL20, LED环形灯
发光照明系统
VisiLight® RL20适用于带光线亮度控制的精密照明工作。
  • 光通量:500流明
  • 照度(距离10 cm):6000 勒克斯(直径 10 cm)
  • 照度设置:全向(打开全部灯环),斜射(仅打开1/4或1/2灯环)
Delivery information: 交付信息:随附固定环,用于安装在立体头上,以及带内置照明控制的多适配器电源(欧标、英标)。