三氟乙酸 ≥99%, OR, Macron Fine Chemicals™
Danger
Synonyms: TFA
MACR1942-57EA 0 CNY
MACR1942-57 MACR1942-59
三氟乙酸 ≥99%, OR, Macron Fine Chemicals™
三氟乙酸
分子式: C₂HF₃O₂
分子量: 114,02 g/mol
沸点: 71,8 °C (1013 hPa)
溶点: –15 °C
密度: 1,490 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004169
CAS号: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN号: 2699
ADR: 8,I
Merck Index: 12,09812
https://cn.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/92/728392.jpg
现在订购
产品技术规格
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (F₃CCOOH) ≥99 %
Appearance (colorless to light straw fuming liquid)