安全精密刀,Slice™
供应商: Slice
Slice™
KNIFSLICEPRECISCUTEA 0 CNY
KNIFSLICEPRECISCUT
安全精密刀,Slice™
刀和刀具
Slice安全精密刀标配着微型陶瓷安全刀片,是一款相当独特的工艺刀。这款安全精密刀的微小刀刃适合切割较薄的材料,常被艺术家及工匠用来当做裁切纸张工具。Slice安全精密刀的刀片100%使用氧化鋯陶瓷制作(比钢制刀片还硬),任何使用工艺刀时会遇见的材料都可以轻松处理。除了被作为裁切纸张工具使用,它笔形的设计及其无火花、具化学堕性、永不生锈的特性,更是作为工业用途的理想工具。
  • 刀片类型:微型陶瓷安全刀片
  • 防滑处理刀柄
  • 双手通用设计
  • 使用独特的安全刀片,且较钢制刀片保持锋利时间长11倍
  • 减少伤害,降低成本
  • 荣获Good Design®雅典娜博物馆优良设计奖
  • 无火花、不导电刀片
  • 刀片为化学堕性材质,具不生锈特性
  • 刀片无需上保养油,润滑油或作任何刀具保养
  • 由世界著名设计师Karim Rashid操刀设计