安全迷你刀, Slice™
供应商: Slice
Slice™
KNIFSLICEMINICUTEA 0 CNY
KNIFSLICEMINICUT
安全迷你刀, Slice™
刀和刀具
Slice安全迷你刀是我们多用途的切割工具之一。不管是在工业和居家环境中都很实用,安全迷你刀还有内建磁铁,非常便利。
  • 已安装刀片类型: 圆弧形刀尖
  • 刀柄有内建磁铁
  • 双手通用设计:左撇子将刀片方向反转即可使用
  • 独特安全刀片,既安全又能利落地切割
  • 减少伤害,降低成本
  • 无火花、不导电、无磁性刀片
  • 刀片为化学堕性材质,具不生锈特性
  • 刀片无需上保养油,润滑油
  • 100%纯氧化鋯陶瓷制作刀片
  • 刀刃保持锋利时间较金属刀刃还要长11.2倍
  • 更换刀片无需使用工具
刀片:氧化锆陶瓷。
刀柄:ABS塑料。