硫酸 concentrate for dilution to 0.02 N 在水溶液中, DILUT-IT®, 实验室试剂, J.T.Baker®
BAKR4704-01EA 1120.35 CNY
BAKR4704-01 BAKR4704
硫酸 concentrate for dilution to 0.02 N 在水溶液中, DILUT-IT®, 实验室试剂, J.T.Baker®
硫酸
(1/50 equiv.=0.9808 g H2SO4)
分子式: H₂SO₄
分子量: 98,08 g/mol
密度: 1,01 g/cm³ (20 °C)
MDL编号: MFCD00064589
CAS号: 7664-93-9
UN号: 2796
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Normality (by titrimetry) Passes Test
(Makes 0.02N solution after dilution to 1000 mL)