VWR®, 数字秒表,大尺寸
供应商: VWR
VWR®
VWRI609-0211EA 0 CNY
VWRU62379-515 VWRI609-0211
VWR®, 数字秒表,大尺寸
定时器 数字秒表
大数字(12.7 mm)显示,易于读数
  • 计时能力:23时59分59秒
  • 第一个30分钟达1/100秒分辨率
  • 后续分辨率为1秒
  • 功能:单动、暂停、累计-分段和连续计时
  • 时钟功能(当日时间、AM/PM、日期、星期、当日时间报警)
  • 防水、O形圈密封、防震
  • ABS塑料外壳,带防滑橡胶边
Certifications: 符合ISO/IEC 17025标准,经A2LA认证,具有NIST标准可追溯性。
Delivery information: 交付信息:随附系索、可拆卸夹、 Velcro®、电池和 证书。