VWR®, 数字计时器,单通道
供应商: VWR
VWR®
VWRI609-0210EA 0 CNY
VWRI609-0210
VWR®, 数字计时器,单通道
定时器 数字计时器
99分59秒倒计时,以1秒为增量
  • 大数字显示(19 mm),即使距离6 m也可以读取
  • 三大按键,更便于使用
  • 30秒声音报警,然后自动静音
  • 记忆重置功能能够显示上一次编程时间,便于快速重复常用的常规试验
Certifications: 符合ISO/IEC 17025标准,经A2LA认证,具有NIST标准可追溯性。
Delivery information: 随附磁铁、旋转支架、夹子、电池和 证书。