VWR® Traceable®, 数字气压计
供应商: VWR
VWR® Traceable®
VWRI620-2330EA 0 CNY
VWRU10510-922 VWRI620-2330
VWR® Traceable®, 数字气压计
气压计
该款数字气压计能够监控气压、气温、相对湿度、气压趋势和时间。
  • 四行LCD显示,能够持续同时进行参数显示
  • 最大/最小压力、温度和湿度读数
  • 存储前24小时每小时的数据,并可点击按钮调取
  • 柱形图气压趋势显示——当前和过去1个小时、3个小时、6个小时、12个小时和24个小时的读数
  • 装置可连接至电脑以永久捕捉读数
Certifications: 经A2LA认证ISO/IEC 17025:2005实验室独立编号校准。
Delivery information: 交付信息: 随附Traceable®校准证书、墙壁安装件、翻开式支架和电池。