VWR® Thermal Shake lite, 恒温振荡器
供应商: VWR
VWR®
VWRI460-0249EA 0 CNY
VWRI460-0249
VWR® Thermal Shake lite, 恒温振荡器
干浴器 摇动加热器
加热/制冷和摇动的结合在一起 精简版 微管震荡培养箱非常适合分子生物学,生物化学和临床化学中许多生命科学研究应用。其紧凑的占地面积结合了带有大型多色显示屏的直观控制面板,使用户可以轻松地编程和查看温度,时间和速度设置。
  • 可选择8个可互换铝制加热块,以容纳0.2至15 ml的PCR板和管
  • 可微调速度
  • 快速加热和冷却
  • 紧凑,占地面积小
订购须知 不提供加热块,必须单独订购块。