VWR®, 墙壁安装,四个手套箱或衣物箱
供应商: VWR
VWR®
VWRI113-8040EA 0 CNY
VWRI113-8040
VWR®, 墙壁安装,四个手套箱或衣物箱
PPE Dispensers
可调固定点,非常灵活,可固定多达四个不同的盒装防护产品和其它实验室用品。非常适合于不同盒装尺寸的手套、口罩、耳塞或鞋套。
  • 四个固定位置,可在一个支架上固定多达四个盒
  • 可安装在墙壁或门上,包含安装件
  • 对盒尺寸无限制:末端开口式固定点,能够固定更长、更宽的盒子
  • 易于清洁,纤薄