VWR®, 数字计时器,单通道
供应商: VWR
VWR®
VWRI609-0206EA 0 CNY
VWRI609-0206
VWR®, 数字计时器,单通道
定时器 数字计时器
十底设计,该计时器能够直接输入,实现更快编程目标时间。其包括不同的安装选项,如平放在工作台上或垂直安装,连接实验服或金属表面。
  • 顺计时和倒计时,并显示倒计时结束后的运行时间
  • 99分99秒计时能力
  • 声音报警和可视报警
  • 上一次设置记忆
  • 需两节AAA电池
Certifications: 在经A2LA认证的实验室中使用NIST独立测试和检验(证书编号2448.01),确保符合ISO 17025:2005标准。RoHS合规。
Delivery information: 交付信息:随附翻转支架、磁贴、口袋夹、两节AAA电池和校准认证。