乙二胺四乙酸钠盐 concentrate for dilution to 0.1 mol 在水溶液中, ConvoL NORMADOSE® 滴定液
供应商: VWR Chemicals
Synonyms: 四乙酸二氨基乙烯EDTA
Dose for preparation of 1 litre of solution.
VWRC84864.600EA 0 CNY
VWRC84864.600
乙二胺四乙酸钠盐 concentrate for dilution to 0.1 mol 在水溶液中, ConvoL NORMADOSE® 滴定液
乙二胺四乙酸钠盐
Dose for preparation of 1 litre of solution of concentration 0.1 mol/l
分子式: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
分子量: 336,21 g/mol
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00070672
CAS号: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
现在订购
产品技术规格
Titer (20°C) 0.0995 - 0.1005 mol/l