VWR® Clip-It™, 数字计时器,单通道
供应商: VWR
VWR®
VWRI609-0205EA 0 CNY
VWRI609-0205
VWR® Clip-It™, 数字计时器,单通道
定时器 数字计时器
This timer, with quartz-crystal accuracy, features count up and countdown functions.
  • 顺计时和倒计时
  • 100小时计时能力,以1秒为单位
  • 当时间值到达0时,触发60秒声音报警,报警可以手动静音
  • 实用的记忆功能可保存上一次编程设置,以调取重复性时间
Certifications: 符合ISO/IEC 17025、ANSI/NCSL Z540-1和9001标准,经A2LA认证,NIST标准可追溯性。
Delivery information: 随附夹子、磁铁、电池和 校准证书。